Avantor® Hichrom HI-SOLVE 1, GC Columns
Fournisseur: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI62-25-025-30EA 1090 EUR InStock
HI62-25-025-30 HI62-32-025-50
Avantor® Hichrom HI-SOLVE 1, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
Application specifc columns developed for complex solvents mixtures analysis. HI-SOLVE 2 is ideal for aromatics and oxygenates in gasoline.
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité