Avantor® Hichrom HI-1 HT, GC Columns
Fournisseur: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI86-32-010-10G2EA 513 EUR InStock
HI86-32-010-10G2 HI86-25-010-15 HI86-25-010-30 HI86-25-015-15 HI86-25-015-30 HI86-25-025-15 HI86-25-025-30 HI86-32-010-10 HI86-32-010-15 HI86-32-010-30 HI86-32-015-15 HI86-32-015-30 HI86-32-025-15 HI86-32-025-30 HI86-53-010-10 HI86-53-010-15 HI86-53-010-30 HI86-53-015-15 HI86-53-015-30 HI86-53-017-30 HI86-53-025-15 HI86-53-025-30 HI86-10-010-10 HI86-10-010-5 HIGCHI86-53-088-10 HIGCHI865301515G5 HIGCHI873201015G5
Avantor® Hichrom HI-1 HT, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
General purpose GC-MS column Solvent impurities, PCBs, SimDist, drugs, natural gases, essential oils, semivolatiles, pesticides, phenols, etc.
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité