Avantor® Hichrom HI-5 HT, GC Columns
Fournisseur: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI87-32-010-10G2EA 525 EUR InStock
HI87-32-010-10G2 HI87-25-010-15 HI87-25-010-30 HI87-25-015-15 HI87-25-015-30 HI87-25-025-15 HI87-25-025-30 HI87-32-010-10 HI87-32-010-15 HI87-32-010-30 HI87-32-015-15 HI87-32-015-30 HI87-32-025-15 HI87-32-025-30 HI87-53-010-10 HI87-53-010-15 HI87-53-010-30 HI87-53-015-15 HI87-53-015-30 HI87-53-017-30 HI87-53-025-15 HI87-53-025-30 HI87-10-010-10 HI87-10-010-5 HIGCHI87-25-015-10 HIGCHI863201015G5
Avantor® Hichrom HI-5 HT, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
General purpose column with added temperature stability. For the analysis of solvent impurities, PCBs, hydrocarbons, essential oils, semivolatiles, pesticides, phenols, etc.
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité