Avantor® Hichrom HI-65 HT, GC Columns
Fournisseur: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI47-25-010-15EA 561 EUR InStock
HI47-25-010-15 HI47-25-010-30 HI47-32-010-15 HI47-32-010-30 HI47-53-010-30 HIGCHI47-25-010-25
Avantor® Hichrom HI-65 HT, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
High Temperature column ideal for triglycerides separations based on carbon number and degree of unsaturation.
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité