Avantor® Hichrom HI-PS264, GC Columns
Fournisseur: VWR
Avantor® Hichrom
HI59-25-025-60G5EA 1390 EUR InStock
HI59-25-025-60G5 HI59-32-010-10 HI59-53-300-30 HI59-53-025-30 HI59-10-020-10 HI59-20-040-40 HI59-32-010-15 HI59-32-100-105 HI59-32-150-30 HI59-10-020-15 HI59-18-018-60 HI59-25-025-105 HI59-53-150-75 HI59-53-100-10 HI59-10-040-15 HI59-53-100-15 HI59-18-020-20 HI59-25-300-50 HI59-25-025-50 HI59-10-040-10 HI59-32-100-60 HI59-53-500-50 HI59-20-100-40 HI59-20-040-50 HI59-25-200-50 HI59-20-020-20 HI59-25-010-60 HI59-32-500-10 HI59-32-025-60 HI59-32-300-60 HI59-18-018-50 HI59-18-020-10 HI59-18-040-40 HI59-53-150-60 HI59-25-025-60 HI59-25-300-60 HI59-53-500-60 HI59-25-100-30 HI59-32-050-30 HI59-20-100-50 HI59-32-010-30 HI59-20-100-10 HI59-25-010-50 HI59-20-040-20 HI59-53-300-50 HI59-53-025-50 HI59-53-050-50 HI59-20-020-50 HI59-15-004-3G2 HI59-32-150-50 HI59-32-300-10 HI59-32-025-10 HI59-53-100-30 HI59-32-050-105 HI59-18-040-50 HI59-18-018-40 HI59-53-150-50 HI59-32-500-15 HI59-25-100-105 HI59-53-500-75 HI59-25-200-15 HI59-25-100-60 HI59-53-025-60 HI59-20-100-20 HI59-53-050-60 HI59-53-300-60 HI59-32-500-30 HI59-25-200-30 HI59-20-020-40 HI59-32-150-60 HI59-32-025-105 HI59-18-040-60 HI59-53-700-30 HI59-25-050-10 HI59-32-050-15 HI59-10-010-5 HI59-32-100-50 HI59-32-300-105 HI59-20-010-10 HI59-25-100-50 HI59-32-050-10 HI59-25-050-15 HI59-32-100-15 HI59-25-010-30 HI59-53-010-15 HI59-53-050-30 HI59-53-100-30G5 HI59-15-015-20 HI59-53-300-75 HI59-32-100-10 HI59-10-040-5 HI59-25-050-50 HI59-32-150-105 HI59-53-100-60 HI59-32-300-30 HI59-32-025-30 HI59-53-010-10 HI59-53-700-15 HI59-18-018-20 HI59-25-050-105 HI59-53-150-30 HI59-25-300-10 HI59-25-025-10 HI59-15-004-10 HI59-05-005-5 HI59-32-050-60 HI59-53-500-10 HI59-20-010-20 HI59-53-265-10 HI59-32-010-105 HI59-32-010-60 HI59-05-005-2 HI59-32-500-50 HI59-15-015-15 HI59-20-040-10 HI59-15-015-10 HI59-20-020-60 HI59-53-500-15 HI59-25-200-10 HI59-32-500-105 HI59-25-025-15 HI59-25-300-15 HI59-53-100-50 HI59-18-018-10 HI59-32-025-15 HI59-32-300-15 HI59-10-010-10 HI59-25-050-30 HI59-32-100-30 HI59-32-400-30 HI59-25-010-15 HI59-10-010-15 HI59-25-200-105 HI59-32-010-50 HI59-20-040-60 HI59-20-020-10 HI59-32-500-60 HI59-25-100-15 HI59-32-150-15 HI59-53-010-30 HI59-53-050-10 HI59-32-150-10 HI59-32-300-50 HI59-32-025-50 HI59-25-200-60 HI59-53-050-15 HI59-53-100-75 HI59-53-150-10 HI59-18-020-40 HI59-25-025-30 HI59-18-040-10 HI59-25-300-30 HI59-10-020-5 HI59-20-010-40 HI59-53-500-30 HI59-53-150-15 HI59-20-100-60 HI59-25-025-30G5 HI59-20-010-60 HI59-25-050-60 HI59-15-015-30 HI59-25-025-15G5 HI59-05-005-2.5 HI59-18-040-20 HI59-20-010-50 HI59-53-300-10 HI59-25-100-10 HI59-32-050-50 HI59-15-015-5 HI59-53-300-15 HI59-53-025-15
Avantor® Hichrom HI-PS264, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
Apolar phase, suitable for high flm thickness columns, to analyze solvents, alcohols, volatiles, etc.
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité