Avantor® Hichrom HI-TCEP, GC Columns
Fournisseur: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI61-25-040-30EA 748 EUR InStock
HI61-25-040-30 HI61-25-040-60 HI61-25-044-60 HI61-32-051-60
Avantor® Hichrom HI-TCEP, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
Application specifc columns ideal for aromatics and oxygenates in gasoline.
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité