Avantor® Hichrom HI-DEX DET Gamma, GC Columns
Fournisseur: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI69-25-015-15 HI69-25-015-25 HI69-25-015-30 HI69-25-015-50 HI69-25-015-60 HI69-25-025-15 HI69-25-025-25 HI69-25-025-30 HI69-25-025-50 HI69-25-025-60 HI81-10-010-10 HI81-10-010-5
Avantor® Hichrom HI-DEX DET Gamma, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
Useful for the analysis of chiral compounds in fragrances, pesticides and pharmaceuticals in which the determination of the ratio of enantiomers in a sample is necessary.
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité