Avantor® Hichrom HI-DEX G-01, GC Columns
Fournisseur: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI74-25-015-15EA 1210 EUR InStock
HI74-25-015-15 HI74-25-015-25 HI74-25-015-30 HI74-25-015-50 HI74-25-015-60 HI74-25-025-15 HI74-25-025-25 HI74-25-025-30 HI74-25-025-50 HI74-25-025-60 HI84-10-010-10 HI84-10-010-5 HIGCHI74-15-015-30
Avantor® Hichrom HI-DEX G-01, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
Unique selectivity for the separation of enantiomers. Useful for the analysis of chiral compounds in fragrances, pesticides and pharmaceuticals in which the determination of the ratio of enantiomers in a sample is necessary.
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité