Avantor® Hichrom HI-35 HT, GC Columns
Fournisseur: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI89-25-010-15EA 561 EUR InStock
HI89-25-010-15 HI89-25-010-30 HI89-25-015-15 HI89-25-015-30 HI89-25-025-15 HI89-25-025-30 HI89-32-010-10 HI89-32-010-15 HI89-32-010-30 HI89-32-015-15 HI89-32-015-30 HI89-32-025-15 HI89-32-025-30 HI89-53-010-10 HI89-53-010-15 HI89-53-010-30 HI89-53-015-15 HI89-53-015-30 HI89-53-017-30 HI89-53-025-15 HI89-53-025-30 HI89-10-010-10 HI89-10-010-5
Avantor® Hichrom HI-35 HT, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
General purpose column with added high temperature stability for the analysis of Pesticides, PCBs, substituted polar compounds, phenols, etc. Ideal as confrmation column.
Max. temperature limits may change depending on the film thickness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité