Avantor® Hichrom HI-1701 HT, GC Columns
Fournisseur: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI92-25-010-15EA 561 EUR InStock
HI92-25-010-15 HI92-25-010-30 HI92-25-015-15 HI92-25-015-30 HI92-25-025-15 HI92-25-025-30 HI92-32-010-10 HI92-32-010-15 HI92-32-010-30 HI92-32-015-15 HI92-32-015-30 HI92-32-025-15 HI92-32-025-30 HI92-53-010-10 HI92-53-010-15 HI92-53-010-30 HI92-53-015-15 HI92-53-015-30 HI92-53-017-30 HI92-53-025-15 HI92-53-025-30 HI92-10-010-10 HI92-10-010-5
Avantor® Hichrom HI-1701 HT, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
High Temperature general purpose column. Ideal for confrmation analysis, ideal as mid-polar column in GCxGC-HT confgurations.
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité