Avantor® Hichrom HI-SE54 HT, GC Columns
Fournisseur: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI91-32-010-10G2EA 567 EUR InStock
HI91-32-010-10G2 HI91-25-010-15 HI91-25-010-30 HI91-25-015-15 HI91-25-015-30 HI91-25-025-15 HI91-25-025-30 HI91-32-010-10 HI91-32-010-15 HI91-32-010-30 HI91-32-015-15 HI91-32-015-30 HI91-32-025-15 HI91-32-025-30 HI91-53-010-10 HI91-53-010-15 HI91-53-010-30 HI91-53-015-15 HI91-53-015-30 HI91-53-017-30 HI91-53-025-15 HI91-53-025-30 HI91-10-010-10 HI91-10-010-5
Avantor® Hichrom HI-SE54 HT, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
High Temperature general purpose column for high boiling petroleum products, Long-chained hydrocarbons.
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité