Avantor® Hichrom HI-DAI 2, GC Columns
Fournisseur: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI43-25-250-30EA 1080 EUR InStock
HI43-25-250-30 HI43-25-250-50 HI43-32-300-30 HI43-32-300-50 HI43-32-500-30 HI43-32-500-50
Avantor® Hichrom HI-DAI 2, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
Application specifc column for direct introduction of aqueous samples, thus minimizing sample preparation.
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité