Corning® human collagen IV (from placenta)
Fournisseur: Corning
Corning®
734-0105EA 510.72 EUR InStock
734-0105
Corning® human collagen IV (from placenta)
Protéines et Peptides
Le collagène IV est un composant présent dans l'ensemble des membranes basales, la matrice extracellulaire sous-jacente aux cellules épithéliales et endothéliales qui entoure le muscle, la graisse et les cellules nerveuses. Il peut être utilisé comme un fin revêtement à la surface des cultures tissulaires afin d'améliorer la prolifération et la fixation des cellules et d'étudier ses effets sur le comportement cellulaire.
Contrôle qualité par SDS-PAGE et tests négatifs aux bactéries, champignons et mycoplasmes. Echantillon source testé concernant l'antigène de l'hépatite B et l'anticorps du VIH-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité