Gants en nitrile, Atlantis, Amadex®
Fournisseur: MEGINE INDUSTRIES
TNB35-L TNB35-M TNB35-XL
112-6057EA 0 EUR InStock
112-6057 112-6058 112-6060
Gants en nitrile, Atlantis, Amadex®
Gants
Atlantis nitrile gloves are powder-free, online single chlorinated and non sterile.
  • Ambidextrous, finger textured, beaded cuff
  • 100% synthetic nitrile
  • No powder lubricant added
  • Shelf life of 5 years from the date of manufacture
Intended use: Non invasive devices for conducting medical examination, dentistry, clinical and laboratory applications.
Certifications: Conforme aux normes ASTM D6319, EN455, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN374-4:2019 et EN ISO 374-5:2016.; AQL 1,5.
Conditionnement: 100 gants par boîte.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité