Masques chirurgicaux, type IIR
Fournisseur: KOLMI-HOPEN
M36201-30 M36101-30 M36101-30/50
HOPEM36201-30EA 158 EUR InStock
HOPEM36201-30 HOPEM36101-30 111-2619
Masques chirurgicaux, type IIR
Masques Masques chirurgicaux
La construction multicouche non tissée offre une excellente résistance à la projection de liquide/fluide humain à une pression de 120 mm Hg.
  • L'efficacité de la filtration bactérienne est supérieure à 98 %.
  • 2 larges boucles auriculaires confortables
  • Bord en polypropylène non tissé très doux
  • Le pliage anatomique limite les fuites vers l'intérieur
  • Embout nasal antibuée intégré
  • Filtre sans micro verre
  • Fabriqué en salle blanche ISO 8 (contrôle des particules et de la microbiologie)
  • Fabriqué en France
Conçu pour être utilisé par le personnel de salle d'opération lors d'interventions chirurgicales présentant un risque de projection de liquide biologique. Le masque non stérile à usage unique comporte une couche interne/externe en polypropylène filé-lié, avec un filtre en polypropylène soufflé.
Certifications: EN 14683 et EN ISO 14971.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité