di-Sodium hydrogénophosphate
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43838.0100 5.43838.0250
5.43838.0100EA 286 EUR InStock
5.43838.0100 5.43838.0250
di-Sodium hydrogénophosphate
di-Sodium hydrogen phosphate
Formule: Na₂HPO₄
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité