HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87078.290EA 239 EUR InStock
87078.290 87078.150 87078.230
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) ≥98%, GPR RECTAPUR®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane)
Formule: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161,39 g/mol
Densité: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008259
Numéro CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
ONU: 1992
ADR: 3 (6.1, 8),II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/76/2298076.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98
Density (20/4) 0.774 - 0.775
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité