Palladium (II) nitrate 5 g/L dans l'acide nitrique 1% solution de modificateur de matrice, pour la spectroscopie d'absorption atomique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
HONCE4603-50MLEA 306 EUR InStock
HONCE4603-50ML
Palladium (II) nitrate 5 g/L dans l'acide nitrique 1% solution de modificateur de matrice, pour la spectroscopie d'absorption atomique, Fluka™
Palladium (II) nitrate
Certified Reference Material, 5 g/L Pd(NO₃)₂ in 1% HNO₃
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Formule: N₂O₆Pd
MW: 230,43 g/mol
Densité: 1,01 g/cm3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011169
Numéro CAS: 10102-05-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Matrix HNO₃ 1%
Concentration Pd(NO₃)₂ 5000 mg/L
Quality ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
Form Solution
Density 1.01g/cm3
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité