Gants, en nitrile, Showa 7502PF
Fournisseur: Showa
7502PFL 7502PFM 7502PFS 7502PFXL 7502PFXS 7502PFXXL
112-6594EA 46.2 EUR InStock
112-6594 112-6595 112-6596 112-6597 112-6598 112-6599
Gants, en nitrile, Showa 7502PF
Gants
Ces gants offrent une protection face à tout un éventail de dangers chimiques, tout en évitant les allergies au latex de type I et de type IV. La Formulation sans accélérateur, protègeant les peaux très sensibles.
  • Gants biodégradables à usage unique, à 100 % en nitrile
  • Qualité: NQA 1,5
  • Exempts de silicone
  • Faciles à enfiler et à retirer
  • Procurent le sentiment d'une seconde peau
  • Bonne protection chimique tout en évitant les allergies (latex, dermatite)
  • Extrêmement légers, sans que cela altère leur performance
Conçus avec Eco Best Technology®, rendant le gant biodégradable dans les décharges biologiquement actives, et ce dans les 1 à 5 ans. Formulation à faible module pour améliorer l'ajustement et réduire la fatigue.
Applications: emballage et manipulation dans l'agroalimentaire, transformation des fruits et légumes, Horeca, lavage et nettoyage, manipulaton de plantes et légumes, laboratoires, industrie pharmaceutoque et analyses.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type C (KT), EN 374-5 VIRUS; Cat. III
Food contact approved. GreenCircle certified. Biodegradation test results acc. to the norm ASTM D5526.
Conditionnement: 200 gloves per dispenser (size XXL: 180 gloves per dispenser). The dispenser is made of 85 % recycled cardboard, the outer carton is made of 90 % recycled material.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité