Gants en nitrile, Showa NSK24
Fournisseur: Showa
NSK24-10/L NSK24-11/XL NSK24-8/S NSK24-9/M
BESTNSK24-10/L BESTNSK24-11/XL BESTNSK24-8/S BESTNSK24-9/M
Gants en nitrile, Showa NSK24
Gants
Dotés d'une enduction totale au nitrile avec une finition rugueuse sur toute la surface, sur une doublure en coton avec un double revêtement en nitrile, ces gants offrent à la main une excellente protection contre les produits chimiques, les huiles ou les abrasions.
  • La doublure en coton absorbe la transpiration, ce qui accroît le confort
  • Protection de la main et de l'avant-bras, tout en procurant confort et tactilité
  • Finition rugueuse de la surface, assurant une excellente préhension
  • Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux
  • Nul risque d'allergie au latex
  • Apte au contact alimentaire selon l'UE
  • Bonne adhérence
Le nitrile protège la main des huiles, hydrocarbures et graisses. Moule de la main ergonomique, reproduisant ses courbes naturelles.
Applications: pulvérisation et traitement chimiques, manipulation de plantes et légumes, manipulation de produits chimiques légers dans l'agriculture, l'horticulture, préparation de revêtements, traitement de fruits et légumes, Horeca, hygiène et lavage de vaisselle, lavage et nettoyage, entretien des machines, transport et stockage de produits chimiques.
Certifications: EN 388:2016 (4112X); EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT); EN ISO 374-5:2016; Cat. III
Adaptes au contact alimentaire. GreenCircle certified. Biodegradation test results acc. to the norm ASTM D5526.
Conditionnement: 12 pairs per polybag. The dispenser is made of 85 % recycled cardboard, the outer carton is made of 90 % recycled material.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité