Initial calibration verification standard for ICP-MS
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE2003-100MLEA 924 EUR InStock
HONCE2003-100ML
Initial calibration verification standard for ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L each of Ca, Fe, K, Mg, Na, Sr, 10 mg/L each of Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, Th, U in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité