Calibration mix 1 for AA and ICP-OES
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE2020-100MLEA 380 EUR InStock
HONCE2020-100ML
Calibration mix 1 for AA and ICP-OES
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/L each of Mo, Sb, Sn, Ti in HNO₃ 2%, HF 0.5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité