Multi-element calibration standard-4B for ICP
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE2025-100MLEA 328 EUR InStock
HONCE2025-100ML
Multi-element calibration standard-4B for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr in HNO₃ 2%, tr HF
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité