Mixed calibration standard 1 for ICP
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE2094-100MLEA 426 EUR InStock
HONCE2094-100ML
Mixed calibration standard 1 for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
500 mg/L Pb, 200 mg/L Se, 150 mg/L each of Cd, Zn, 100 mg/L Mn, 50 mg/L Be in HNO₃ 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité