UV Wavecal solution for ICP
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE2099-100MLEA 220 EUR InStock
HONCE2099-100ML
UV Wavecal solution for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/L each of K, P, S, 20 mg/L each of As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc in HCl 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité