Analytes C for ICP
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE2120-100MLEA 599 EUR InStock
HONCE2120-100ML
Analytes C for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
2 mg/L each of Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn in HNO₃ 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité