Environmental standard for AA and ICP-OES
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE2154-100MLEA 90.6 EUR InStock
HONCE2154-100ML
Environmental standard for AA and ICP-OES
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L Mercury (Hg) in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité