Trace Metals I for AA and ICP-OES
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE2166-100MLEA 275 EUR InStock
HONCE2166-100ML
Trace Metals I for AA and ICP-OES
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
500 mg/L Al, 250 mg/L V, 100 mg/L each of As, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, 25 mg/L each of Cd, Se, 10 mg/L Hg in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité