Trace Metals II for AA and ICP-OES
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE2167-100MLEA 324 EUR InStock
HONCE2167-100ML
Trace Metals II for AA and ICP-OES
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
20 mg/L each of Sb, Tl, 10 mg/L Ag in HNO₃ 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité