Multi-element internal standard for AA and ICP-OES
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE2175-100MLEA 202 EUR InStock
HONCE2175-100ML
Multi-element internal standard for AA and ICP-OES
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Bi, Ho, In, 6Li, Sc, Tb, Y in HNO₃ 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité