Multi-element solution 1 for AA and ICP-OES
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE2177-100MLEA 216 EUR InStock
HONCE2177-100ML
Multi-element solution 1 for AA and ICP-OES
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Be, Bi, Ce, Co, In, Mg, Ni, Pb, U in HNO₃ 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité