ELAN 6100 DRC setup stab masscal solution Hg for ICP
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE2182-100MLEA 290 EUR InStock
HONCE2182-100ML
ELAN 6100 DRC setup stab masscal solution Hg for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
10 g/L Ba; 1 g/L each of Al, Cd, Ce, Cr, Cu, In, Pb, Mg, Mn, Rh, Th in HNO₃ 0.5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité