Elan 6000/5000 plasma setup solution Hg for ICP
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE2185-100MLEA 780 EUR InStock
HONCE2185-100ML
Elan 6000/5000 plasma setup solution Hg for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
10 g/L each of Ba, Cd, Ce, Cu, Ge, Pb, Mg, Rh, Sc, Tb, Tl in HNO₃ 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité