NexION standard DRC mode detection limit solution
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE2193-100MLEA 398 EUR InStock
HONCE2193-100ML
NexION standard DRC mode detection limit solution
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
1 g/L each of Be, Ca, Co, Fe, In, U in HNO₃ 0.5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité