NexION KED mode detection limit solution
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE2194-100MLEA 324 EUR InStock
HONCE2194-100ML
NexION KED mode detection limit solution
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
10 g/L each of V, As, Se in HCl 1%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité