Concentrated Eluent for Ion Chromatography, Sodium Carbonate/Sodium Bicarbonate Solution 3
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE2209-500MLEA 232 EUR InStock
HONCE2209-500ML
Concentrated Eluent for Ion Chromatography, Sodium Carbonate/Sodium Bicarbonate Solution 3
Étalons Étalons anioniques Standards anioniques à plusieurs éléments
Certified Reference Material (CRM).
0.35 M Na₂CO₃ / 0.10 M NaHCO₃ in water
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité