Quality control standard 3 for ICP
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE2212-100MLEA 301 EUR InStock
HONCE2212-100ML
Quality control standard 3 for ICP
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/L each of Al, Ba, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, Na, Ti, Zn in HNO₃ 5%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité