Praseodymium ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE1045-100MLEA 102 EUR InStock
HONCE1045-100ML HONCE1172-100ML
Praseodymium ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Étalons Étalons cationiques Standards de praséodyme
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité