Tin ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E1057-100ML E1184-100ML E1252-100ML
HONCE1057-100MLEA 101 EUR InStock
HONCE1057-100ML HONCE1184-100ML HONCE1252-100ML
Tin ICP Standards, (CRMs), Fluka™
Étalons Étalons cationiques Standards d'étain
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité