Arsenic AAS standards, (CRMs), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E4103-100ML E4104-100ML E4003-500ML E4004-500ML
HONCE4103-100MLEA 79.6 EUR InStock
HONCE4103-100ML HONCE4104-100ML HONCE4003-500ML HONCE4004-500ML
Arsenic AAS standards, (CRMs), Fluka™
Étalons Étalons cationiques Standards d'arsenic
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité