Iron AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
HONCE4027-500MLEA 58.1 EUR InStock
HONCE4027-500ML HONCE4027-100ML HONCE4202-500ML HONCE4110-100ML HONCE4028-500ML HONCE4202-100ML HONCE4028-100ML HONCE4111-100ML
Iron AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Étalons Étalons cationiques Standards de fer
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité