Zirconium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
E4087-100ML E4087-500ML E4088-100ML E4088-500ML
HONCE4087-100MLEA 54.5 EUR InStock
HONCE4087-100ML HONCE4087-500ML HONCE4088-100ML HONCE4088-500ML
Zirconium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Étalons Étalons cationiques Standards de zirconium
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité