Anhydride trifluoroacetique ≥99.0% (par GC) pour la chromatographie en phase gazeuse
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.12513.0010EA 152 EUR InStock
1.12513.0010
Anhydride trifluoroacetique ≥99.0% (par GC) pour la chromatographie en phase gazeuse
Anhydride trifluoroacetique
Formule: C₄F₆O₃
MW: 210,03 g/mol
Point de fusion: 40 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00000416
Numéro CAS: 407-25-0
ONU: 3265
ADR: 8,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité