VWR® Nitrile Light Long, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
112-6045EA 25 EUR InStock
112-6045 112-6046 112-6047 112-6048
VWR® Nitrile Light Long, Gants en nitrile
Gants
Les très longs gants légers et ambidextres sont idéaux pour la manipulation des aliments, la restauration et les activités en cuisine, les applications médicales et de laboratoire, et d'autres tâches présentant des risques complexes. La composition fine en nitrile est exempte de phtalates, de plastifiants et de protéines de latex allergènes.
  • Non stérile, sans poudre
  • Faible épaisseur et bouts des doigts texturés pour une excellente préhension
  • Particulièrement doux pour la peau des utilisateurs allergiques au latex
  • Les manchettes à bord roulé réduisent le risque de déchirure
  • Niveau 2 - AQL 1,5
Certifications: EN ISO 374-1 Type C, EN 374-5 VIRUS; Cat. III; AQL 1.5
Approuvé pour contact alimentaire.
Attention: Double épaisseur, valeurs minimales.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité