Chrome (III) nitrate nonahydraté dans l'acide nitrique pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
85760.270EA 291 EUR InStock
85760.270 85760.180
Chrome (III) nitrate nonahydraté dans l'acide nitrique pour ICP
Chrome (III) nitrate nonahydraté
Formule: CrN₃O₉·9H₂O
Numéro MDL: MFCD00149659
Numéro CAS: 7789-02-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité