Darkfield optic ring for VisiLED slim ring light
Fournisseur: Schott AG
SCOC400810EA 227 EUR InStock
SCOC400810
Darkfield optic ring for VisiLED slim ring light
Éclairages Éclairages annulaires
Focus optic ring for darkfield illumination.
  • Focus optics ring for darkfield
  • Working distance: 5 to 25 mm
Designed for use only with VisiLED slim ring light (SCOC400150).
Informations de commande: VisiLED slim ring light and controller MC 750, MC 1100, or MC 1500 required.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité