Ice scoop, stainless steel
Fournisseur: Sampling Systems
300-0664EA 34.5 EUR InStock
300-0664
Ice scoop, stainless steel
Pelles
The ice scoop is designed for scooping ice cubes and pieces of broken ice.
  • 304 stainless steel
  • Smooth handle
  • Robust design
  • Easy to use
The body of the scoop has many 3 mm perforations to allow any melt water to easily drain away.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité