Rubans à usage général antidérapants, série 600, Safety-Walk™
Fournisseur: 3M
SW1SC50 SW1GB50 SW1TR50 SW1TR25 SW1GB25 SW1GB100 SW1TR100 SW1SC610 W1SC914N SW1SC150 SW1SC100 SW1SC19 SW1ST152 SW1SC25 SW1ST19N SW1SG25 SW1SG50 SW1SG150 SW1SG100 SW1SG305 SW1TR150N SW1TR305 SW1TR19 SW1GB19N SW1GB305 SW4ST153 SW1SC510N SW1SG610
MMMASW1SC50EA 200 EUR InStock
MMMASW1SC50 MMMASW1GB50 MMMASW1TR50 MMMASW1TR25 MMMASW1GB25 MMMASW1GB100 MMMASW1TR100 MMMASW1SC610 MMMAW1SC914N MMMASW1SC150 MMMASW1SC100 MMMASW1SC19 MMMASW1ST152 MMMASW1SC25 MMMASW1ST19N MMMASW1SG25 MMMASW1SG50 MMMASW1SG150 MMMASW1SG100 MMMASW1SG305 MMMASW1TR150N MMMASW1TR305 MMMASW1TR19 MMMASW1GB19N MMMASW1GB305 MMMASW4ST153 MMMASW1SC510N MMMASW1SG610
Rubans à usage général antidérapants, série 600, Safety-Walk™
Rubans adhésifs
Le ruban antidérapant à usage général 3M™ Safety-Walk™ série 600 est un matériau abrasif à revêtement minéral collé par une résine durable sur un film plastique adhésif sensible à la pression. Il fournit une surface antidérapante efficace dans les zones de trafic de chaussures léger à lourd.
  • Bande antidérapante pour les zones de trafic de chaussures léger à lourd
  • Des particules abrasives de haute qualité garantissent une friction durable dans toutes les applications
  • La surface hautement durable résiste aux rigueurs de la circulation des équipements
  • La conception à profil bas aide à réduire les risques de trébuchement
  • Adhésif sensible à la pression haute performance pour une application facile
  • Certification NFSI haute traction
Conçu principalement pour une utilisation sur des sols secs, humides et huileux dans des applications industrielles et commerciales avec une circulation intensive de piétons ou de véhicules légers. Les domaines d'application spécifiques incluent les couloirs, les salles de production et de stockage, les rampes, les escaliers, les échelles, les repose-pieds sur les machines et les issues de secours. Disponible dans une variété de couleurs et de tailles.
Les rubans et marches antidérapants 3M™ Safety-Walk™ série 600 ont été certifiés par le National Floor Safety Institute (NFSI) comme offrant une « traction élevée ». Un coefficient de frottement statique humide (SCOF) supérieur à 0,60 a été choisi par la NFSI comme critère de « traction élevée », car selon la NFSI, les surfaces de sol maintenant ce niveau de résistance au glissement lorsqu'elles sont mouillées se sont avérées réduire le glissement et le glissement. baisse des sinistres de 50 à 90 %.
Certifications: ANSI/NFSI B101.1. ANSI/NFSI B101.3. U.S. MIL-PRF-24667C.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité