Lunettes de sécurité, 2891
Fournisseur: 3M
2891-SG 2891S-SG
MMMA2891-SGEA 27.3 EUR InStock
MMMA2891-SG MMMA2891S-SG
Lunettes de sécurité, 2891
Lunettes de protection
Les lunettes de sécurité de la série 2891 sont des lunettes de sécurité en polycarbonate transparent à haute enveloppe avec revêtement anti-buée/anti-rayures Scotchgard™ pour une protection supérieure.
  • Lunettes de sécurité au design moderne et fin, offrant à l'utilisateur un excellent champ de vision
  • Le revêtement anti-buée est efficace même après plusieurs lavages, désinfectant par trempage dans de l'eau de Javel diluée ou à l'aide de lingettes alcoolisées
  • Large sangle élastique en nylon pour un ajustement et un ajustement simples
  • Lentille transparente pour une excellente protection contre les rayons ultraviolets (UV)
  • Lentille en polycarbonate solide pour une résistance aux chocs
  • Marquage lentille : 2C-1.2 3M 1 BT 9 KN CE
  • Marquage cadre : 3M EN166 3459 BT CE 3M 2891S
Pour une protection des yeux avec un excellent champ de vision, une protection contre les gaz et les vapeurs et une réduction de la buée dans des conditions chaudes ou humides, utilisez les lunettes de sécurité de la série 2890. Le design moderne et mince comprend une lentille en polycarbonate clair et solide pour une résistance aux chocs. La large sangle élastique en nylon permet un ajustement simple pour assurer un ajustement serré et confortable.
Les lunettes sont disponibles avec une conception étanche pour aider à fournir une protection contre les liquides, la poussière, les gaz et les vapeurs, ou avec une ventilation indirecte pour améliorer la circulation de l'air.
Le revêtement antibuée 3M Scotchgard™ aide à assurer une visibilité claire, résistant à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, même après plusieurs lavages, y compris l'utilisation de lingettes alcoolisées ou la désinfection par trempage dans de l'eau de javel diluée. Les propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures offrent une durabilité et une visibilité accrues et répondent aux exigences de marquage K&N de la norme EN166.
Certifications: EN 166
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité