High visibility waistcoats, flame-retardant, FR71
Fournisseur: Portwest
FR71ORRL/XL FR71ORRXX/3X FR71YERS/M FR71YERL/XL FR71YERXX/3X FR71ORRS/M FR71YER4X/5X
PRTWFR71ORRL/XLEA 23.6 EUR InStock
PRTWFR71ORRL/XL PRTWFR71ORRXX/3X PRTWFR71YERS/M PRTWFR71YERL/XL PRTWFR71YERXX/3X PRTWFR71ORRS/M PRTWFR71YER4X/5X
High visibility waistcoats, flame-retardant, FR71
Tenue de travail
This waistcoat features 5 cm wide silver reflective strips, two around the body and one over each shoulder. This vest is perfect for working in warm temperatures.
  • Anti-static
  • Premium sew on flame resistant reflective tape
  • Hook and loop closure for easy access
  • Lightweight and comfortable
  • Generous fit for wearer comfort
Shell fabric: 98% polyester, 2% carbon fibre, warp knitted, 120 g.
Certifications: AS 4602.1 Class D/N; EN ISO 14116 Index 1; EN 1149 -5; RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY); EN ISO 20471 Class 2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité